2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5803-1G B5803-5G
TCIAB5803-1GEA 54 EUR
TCIAB5803-1G TCIAB5803-5G
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₂₁H₁₄ClN₃
MW: 343.81 g/mol
Número MDL: MFCD30536776
Núm. CAS: 1689576-03-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C