2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromonaphtho[2,3-b]benzofuran
B5805-1G B5805-5G
TCIAB5805-1GEA 40 EUR
TCIAB5805-1G TCIAB5805-5G
2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan ≥98.0% (por GC)
2-Bromobenzo[b]naphtho[2,3-d]furan
Formula: C₁₆H₉BrO
MW: 297,15 g/mol
Número MDL: MFCD30187285
Núm. CAS: 1627917-16-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %