(R)-3-(Bromomethyl)heptane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5808-250MG
B5808-500MG
TCIAB5808-250MGEA
246
EUR
TCIAB5808-250MG
TCIAB5808-500MG
(R)-3-(Bromomethyl)heptane ≥95.0% (por GC)
(R)-3-(Bromomethyl)heptane
Formula:
C₈H₁₇Br |
Núm. CAS:
1379440-97-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Optical purity (GC) | min. 95.0 ee% |