4-Bromo-3-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5816-1G
B5816-5G
TCIAB5816-1GEA
54
EUR
TCIAB5816-1G
TCIAB5816-5G
4-Bromo-3-clorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-3-clorofenol
Formula:
C₆H₄BrClO |
Número MDL:
MFCD00070744 Núm. CAS: 13631-21-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |