Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
B5817-25G B5817-5G
TCIAB5817-25GEA 242 EUR
TCIAB5817-25G TCIAB5817-5G
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃BrClFO
Número MDL: MFCD03411584
Núm. CAS: 151982-51-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %