4-Bromobenzaldehído dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5819-5G
B5819-25G
TCIAB5819-5GEA
25
EUR
TCIAB5819-5G
TCIAB5819-25G
4-Bromobenzaldehído dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
4-Bromobenzaldehído dimetilacetal
Formula:
C₉H₁₁BrO₂ Pto. Ebullición: 94°C |
Número MDL:
MFCD01320499 Núm. CAS: 24856-58-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |