1,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)styryl]benzene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DSA-Ph, 1,4-Bis(4-diphenylaminostyryl)benzene
B5820-200MG B5820-1G
TCIAB5820-200MGEA 110 EUR
TCIAB5820-200MG TCIAB5820-1G
1,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)styryl]benzene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,4-Bis[4-(N,N-diphenylamino)styryl]benzene
Formula: C₄₆H₃₆N₂
MW: 616,81 g/mol
Pto. de fusión: 172°C
Número MDL: MFCD12022510
Núm. CAS: 55035-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
Lambda max. 408.0 to 414.0 nm (toluene)