2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5822-1G
B5822-200MG
TCIAB5822-1GEA
269
EUR
TCIAB5822-1G
TCIAB5822-200MG
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan ≥96.0% (by HPLC)
2,8-Bis(diphenylphosphoryl)dibenzo[b,d]furan
Formula:
C₃₆H₂₆O₃P₂ |
Número MDL:
MFCD30607231 Núm. CAS: 911397-27-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Melting point | 251.0 to 255.0 deg-C |