2-Bromo-5-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5824-1G B5824-5G
TCIAB5824-1GEA 56 EUR
TCIAB5824-1G TCIAB5824-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199.05 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD08669550
Núm. CAS: 90221-55-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C