tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5825-1G
B5825-5G
TCIAB5825-1GEA
52
EUR
TCIAB5825-1G
TCIAB5825-5G
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate ≥96.0% (por GC)
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Pto. Ebullición: 89°C |
Número MDL:
MFCD08064267 Núm. CAS: 123387-72-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Acid Value | max. 5.0 |