1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5826-1G B5826-5G
TCIAB5826-1GEA 76 EUR
TCIAB5826-1G TCIAB5826-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Número MDL: MFCD03371463
Núm. CAS: 10315-07-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C