2-Bromobenzaldehyde Dimethyl Acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-(dimethoxymethyl)benzene
B5827-5G B5827-25G
TCIAB5827-5GEA 37 EUR
TCIAB5827-5G TCIAB5827-25G
2-Bromobenzaldehyde Dimethyl Acetal ≥98.0% (por GC)
2-Bromobenzaldehyde Dimethyl Acetal
Formula: C₉H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 103°C
Número MDL: MFCD07780683
Núm. CAS: 35849-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %