4-Bromo-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5828-25G B5828-5G
TCIAB5828-25GEA 243 EUR
TCIAB5828-25G TCIAB5828-5G
4-Bromo-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659466
Núm. CAS: 191165-13-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %