Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylic acid Benzyl ester, N-Cbz-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane
B5831-200MG B5831-1G
TCIAB5831-200MGEA 38 EUR
TCIAB5831-200MG TCIAB5831-1G
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Benzyl 7-Oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Número MDL: MFCD12407051
Núm. CAS: 66207-08-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %