tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-aminophenyl)piperidine, 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperidine, tert-Butyl 4-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate, 4-(4-Aminophenyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
B5832-200MG B5832-1G
TCIAB5832-200MGEA 24 EUR
TCIAB5832-200MG TCIAB5832-1G
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate ≥97.0% (by HPLC)
tert-Butyl-4-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₂
MW: 276,3740 g/mol
Número MDL: MFCD05861405
Núm. CAS: 170011-57-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C