Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5839-1G B5839-5G
TCIAB5839-1GEA 68 EUR
TCIAB5839-1G TCIAB5839-5G
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether ≥97.0% (por GC)
Bis[2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethyl]ether
Formula: C₁₂H₂₄Cl₂O₅
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: -12°C
Número MDL: MFCD00068710
Núm. CAS: 52559-90-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %