(±)-1-terc-Butoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-Éter mono-terc-butílico del propilenglicol
B5840-1ML B5840-5ML
TCIAB5840-1MLEA 100 EUR
TCIAB5840-1ML TCIAB5840-5ML
(±)-1-terc-Butoxi-2-propanol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-terc-Butoxi-2-propanol
Formula: C₇H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de fusión: -56°C
Pto. de inflamación: 44°C
Número MDL: MFCD00077674
Núm. CAS: 57018-52-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %