2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
B5842-1G B5842-5G
TCIAB5842-1GEA 35 EUR
TCIAB5842-1G TCIAB5842-5G
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (por GC)
2-Bromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
Formula: C₂₅H₁₅BrO
MW: 411,30 g/mol
Número MDL: MFCD29050113
Núm. CAS: 899422-06-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %