6-Bromochroman-4-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Bromo-4-chromanone
B5843-1G B5843-5G
TCIAB5843-1GEA 23 EUR
TCIAB5843-1G TCIAB5843-5G
6-Bromochroman-4-one ≥98.0% (por GC)
6-Bromochroman-4-one
Formula: C₉H₇BrO₂
MW: 227,0547 g/mol
Número MDL: MFCD00546803
Núm. CAS: 49660-57-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C