1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5844-200MG
B5844-1G
TCIAB5844-200MGEA
26
EUR
TCIAB5844-200MG
TCIAB5844-1G
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₆H₂₈BNO₄ |
Número MDL:
MFCD10697911 Núm. CAS: 885693-20-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |