2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethan-1-ol, 2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethanol
B5851-100G
B5851-25G
TCIAB5851-100GEA
217
EUR
TCIAB5851-100G
TCIAB5851-25G
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethanol
Formula:
C₈H₂₀O₂Si MW: 176.33 g/mol |
Número MDL:
MFCD09261150 Núm. CAS: 102229-10-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |