1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5853-1G
B5853-5G
TCIAB5853-1GEA
65
EUR
TCIAB5853-1G
TCIAB5853-5G
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethane
Formula:
C₁₄H₁₂Br₂ Pto. Ebullición: 198°C |
Número MDL:
MFCD00634290 Núm. CAS: 19829-56-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |