2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,2'-((2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl))diethanol, 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)bis(azanediyl)]diethanol, 2,2'-[(2-Methyl-1,3-phenylene)diimino]diethanol
B5854-25G
B5854-5G
TCIAB5854-25GEA
86
EUR
TCIAB5854-25G
TCIAB5854-5G
2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Bis[(2-hydroxyethyl)amino]toluene
Formula:
C₁₁H₁₈N₂O₂ MW: 210,28 g/mol |
Número MDL:
MFCD08703311 Núm. CAS: 149330-25-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |