tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, Ethyl [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ylidene]acetate, tert-Butyl 4-(2-Ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate, (1-Boc-piperidin-4-ylidene)acetic acid ethyl ester, [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-ylidene]acetic acid ethyl ester, Ethyl (1-Boc-piperidin-4-ylidene)acetate
B5855-1G B5855-5G
TCIAB5855-1GEA 46 EUR
TCIAB5855-1G TCIAB5855-5G
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₄H₂₃NO₄
MW: 269.34 g/mol
Número MDL: MFCD12912655
Núm. CAS: 135716-08-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C