3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5869-1G B5869-5G
TCIAB5869-1GEA 92 EUR
TCIAB5869-1G TCIAB5869-5G
3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formula: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Número MDL: MFCD32062864
Núm. CAS: 854952-59-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C