4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5872-1G
B5872-5G
TCIAB5872-1GEA
81
EUR
TCIAB5872-1G
TCIAB5872-5G
4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-(3-Buten-1-yl)-4'-methylbiphenyl
Formula:
C₁₇H₁₈ |
Núm. CAS:
117713-14-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |