2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethanamine, (2-Aminoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
B5874-1ML B5874-5ML
TCIAB5874-1MLEA 26 EUR
TCIAB5874-1ML TCIAB5874-5ML
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]ethylamine
Formula: C₈H₂₁NOSi
MW: 175.35 g/mol
Número MDL: MFCD18206132
Núm. CAS: 101711-55-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %