tert-Butoxytrimethylsilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5877-5ML B5877-25ML
TCIAB5877-5MLEA 50 EUR
TCIAB5877-5ML TCIAB5877-25ML
tert-Butoxytrimethylsilane ≥97.0% (por GC)
tert-Butoxytrimethylsilane
Formula: C₇H₁₈OSi
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD00054893
Núm. CAS: 13058-24-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %