2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
B5880-1G B5880-5G
TCIAB5880-1GEA 32 EUR
TCIAB5880-1G TCIAB5880-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD00235180
Núm. CAS: 38336-04-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %