4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5881-25G B5881-5G
TCIAB5881-25GEA 248 EUR
TCIAB5881-25G TCIAB5881-5G
4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Bis(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formula: C₃₀H₄₂
Número MDL: MFCD11053445
Núm. CAS: 85600-56-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %