cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B5886-1G
B5886-5G
TCIAB5886-1GEA
20
EUR
TCIAB5886-1G
TCIAB5886-5G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formula:
C₁₀H₁₇NO₅ |
Número MDL:
MFCD02094407 Núm. CAS: 135042-12-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +46.0 to +54.0 deg (C=1, MeOH) |