N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
B5887-1G B5887-5G
TCIAB5887-1GEA 32 EUR
TCIAB5887-1G TCIAB5887-5G
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,248 g/mol
Número MDL: MFCD02094406
Núm. CAS: 87691-27-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -53.0 deg (C=1, MeOH)