2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Benzyloxypyridine-3-boronic acid, 6-(Benzyloxy)pyridine-3-boronic Acid
B5889-1G B5889-5G
TCIAB5889-1GEA 80 EUR
TCIAB5889-1G TCIAB5889-5G
2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid
Formula: C₁₂H₁₂BNO₃
Número MDL: MFCD06798262
Núm. CAS: 929250-35-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 108.0 %