2-[3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-yl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
B5895-1G
B5895-5G
TCIAB5895-1GEA
71
EUR
TCIAB5895-1G
TCIAB5895-5G
2-[3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-yl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by total nitrogen basis)
2-[3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-yl]-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₇H₁₈BrN₃ MW: 464,37 g/mol |
Número MDL:
MFCD30730127 Núm. CAS: 1606981-69-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 204.0 to 208.0 deg-C |