2-Bromo-7-iodo-9H-fluoren-9-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5897-25G B5897-5G
TCIAB5897-25GEA 220 EUR
TCIAB5897-25G TCIAB5897-5G
2-Bromo-7-iodo-9H-fluoren-9-one ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-7-iodo-9H-fluoren-9-one
Formula: C₁₃H₆BrIO
Número MDL: MFCD20484974
Núm. CAS: 867374-53-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C