SB239063 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5898-25MG B5898-5MG
TCIAB5898-25MGEA 431 EUR
TCIAB5898-25MG TCIAB5898-5MG
SB239063 ≥98.0% (by HPLC)
SB239063
Formula: C₂₀H₂₁FN₄O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03792786
Núm. CAS: 193551-21-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%