tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5900-250MG B5900-1G
TCIAB5900-250MGEA 54 EUR
TCIAB5900-250MG TCIAB5900-1G
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
Formula: C₁₅H₃₁NO₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11041116
Núm. CAS: 581065-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5b888448c47d78640c68e2e98bf804e237f6337&vid=2469c1cf759396d7766e87d538082995004c3d64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %