PEG5-carboxylic acid tert-butyl ester ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: HO-PEG4 tert-Butyl Ester, Hydroxy-PEG4-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 1-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, 1-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid tert-Butyl Ester
B5901-1G B5901-5G
TCIAB5901-1GEA 97 EUR
TCIAB5901-1G TCIAB5901-5G
PEG5-carboxylic acid tert-butyl ester ≥94.0% (por GC)
PEG5-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₅H₃₀O₇
MW: 322,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11041117
Núm. CAS: 518044-32-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3254a993b461c04562adc36489dc0660d1a87224&vid=5a5f2e831e12c23b79cfbd8a97c915512a71fed1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %