tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5902-1G B5902-5G
TCIAB5902-1GEA 129 EUR
TCIAB5902-1G TCIAB5902-5G
tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
tert-Butyl 1-(Tosyloxy)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
Formula: C₂₂H₃₆O₉S
Número MDL: MFCD22574810
Núm. CAS: 581065-94-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ester Value) min. 98.0 %