4-Bromooxindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
B5903-1G B5903-200MG
TCIAB5903-1GEA 128 EUR
TCIAB5903-1G TCIAB5903-200MG
4-Bromooxindol ≥98.0% (por GC)
4-Bromooxindol
Formula: C₈H₆BrNO
Número MDL: MFCD06659911
Núm. CAS: 99365-48-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C