2-Benzyloxy-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(Benzyloxy)-5-bromopyridine
B5905-1G B5905-5G
TCIAB5905-1GEA 82 EUR
TCIAB5905-1G TCIAB5905-5G
2-Benzyloxy-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Benzyloxy-5-bromopyridine
Formula: C₁₂H₁₀BrNO
MW: 264,12 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Número MDL: MFCD09037462
Núm. CAS: 83664-33-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C