Bis(2-chloroethyl)phosphoramidic Dichloride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5908-1G B5908-5G
TCIAB5908-1GEA 110 EUR
TCIAB5908-1G TCIAB5908-5G
Bis(2-chloroethyl)phosphoramidic Dichloride ≥98.0% (por GC)
Bis(2-chloroethyl)phosphoramidic Dichloride
Formula: C₄H₈Cl₄NOP
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00191796
Núm. CAS: 127-88-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C