2-Bromo-5-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5910-1G
B5910-5G
TCIAB5910-1GEA
30
EUR
TCIAB5910-1G
TCIAB5910-5G
2-Bromo-5-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-5-metoxipiridina
Formula:
C₆H₆BrNO Pto. Ebullición: 78°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07781221 Núm. CAS: 105170-27-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |