1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5922-25G B5922-5G
TCIAB5922-25GEA 105 EUR
TCIAB5922-25G TCIAB5922-5G
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane ≥95.0% (por GC)
1,3-Bis[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formula: C₂₀H₃₈O₃Si₂
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de inflamación: 200°C
Número MDL: MFCD03262840
Núm. CAS: 18724-32-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %