1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B5923-25G
B5923-5G
TCIAB5923-25GEA
318
EUR
TCIAB5923-25G
TCIAB5923-5G
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane ≥95.0% (por GC)
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
Formula:
C₆H₁₂Cl₆Si₂ Pto. Ebullición: 281°C Pto. de inflamación: 75°C |
Número MDL:
MFCD00053189 Núm. CAS: 13083-94-8 EINECS: 235-994-7 UN: 2987 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |