2-Bromo-5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Bromo-5-(tert-butyl)-1,3-dimethylbenzene
B5924-1G B5924-5G
TCIAB5924-1GEA 73 EUR
TCIAB5924-1G TCIAB5924-5G
2-Bromo-5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene
Formula: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Número MDL: MFCD12973868
Núm. CAS: 5345-05-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C