tert-Butyl Hydrogen Dodecanedioate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 12-(tert-Butoxy)-12-oxododecanoic acid, Dodecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
B5926-1G B5926-5G
TCIAB5926-1GEA 247 EUR
TCIAB5926-1G TCIAB5926-5G
tert-Butyl Hydrogen Dodecanedioate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl Hydrogen Dodecanedioate
Formula: C₁₆H₃₀O₄
MW: 286,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28098251
Núm. CAS: 234081-98-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C