18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl Hydrogen Octadecanedioate, Mono-tert-butyl Octadecanedioate, tBu ester-C16-acid, Octadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
B5928-1G B5928-250MG
TCIAB5928-1GEA 236 EUR
TCIAB5928-1G TCIAB5928-250MG
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Formula: C₂₂H₄₂O₄
Número MDL: MFCD09991735
Núm. CAS: 843666-40-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C