1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5931-100MG B5931-500MG
TCIAB5931-100MGEA 49 EUR
TCIAB5931-100MG TCIAB5931-500MG
1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine ≥97.0% (por GC)
1-Boc-3,3-difluoro-4,4-(dihydroxy)piperidine
Formula: C₁₀H₁₇F₂NO₄
Número MDL: MFCD18072968
Núm. CAS: 1067914-83-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %