5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole
B5933-1G B5933-5G
TCIAB5933-1GEA 64 EUR
TCIAB5933-1G TCIAB5933-5G
5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-[4'-(Bromomethyl)-1,1'-biphenyl-2-yl]-2-triphenylmethyl-2H-tetrazole
Formula: C₃₃H₂₅BrN₄
MW: 557,50 g/mol
Pto. de fusión: 137°C
Número MDL: MFCD08274767
Núm. CAS: 133051-88-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %